Få mere at vide
Trimethyl(prop-2-yn-1-yloxy)silane, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyl(prop-2-yn-1-yloxy)silane |
| CAS | 5582-62-7 |
| Molekylær formel | C6H12OSi |
| MDL nummer | MFCD00042844 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | C#CCO[Si](C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.24 |
| Procent renhed | 97% |