Få mere at vide
Trimethylfosfonoacetat, TRC
Artikelnummer. 30449483
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30449483 100 g
1 options
Artikelnummer. 30449483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT798125100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl Phosphonoacetate
CAS 5927-18-4
Molekylær formel C5H11O5P
Mængde 100 g
Synonym 2-(Dimethoxyphosphinyl)acetic Acid Methyl Ester, Phosphonoacetic Acid Trimethyl Ester, (Carboxymethyl)phosphonic Acid Trimethyl Ester, Carbomethoxymethanephosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (carbomethoxymethyl)phosphonate, Dimethyl (methoxycarbonylmethyl)phosphonate, Dimethyl methoxycarbonylmethanephosphonate, Methyl (dimethoxyphosphinyl)acetate, Methyl 2-(dimethoxyphosphinyl)acetate, Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Methyl 2-(dimethylphosphono)acetate, Methyl dimethylphosphonoacetate, NSC 84262, Phosphonoacetic acid trimethyl ester, [(Methoxycarbonyl)methyl]dimethylphosphonate
InChI formel InChI=1S/C5H11O5P/c1-8-5(6)4-11(7,9-2)10-3/h4H2,1-3H3
SMIL COC(=O)CP(=O)(OC)OC
IUPAC navn methyl 2-dimethoxyphosphorylacetat
Molekylvægt (g/mol) 182.11
Formel vægt 182.0344