Få mere at vide
Trimethylfosfonoacetat, 98%
Artikelnummer. 10593301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10593301 25 g Glasflaske 25g
10163380 100 g Glasflaske 100g
11925801 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10593301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140230250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5927-18-4 | C5H11O5P | 182,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5927-18-4
Molekylær formel C5H11O5P
Molekylvægt (g/mol) 182.11
InChI nøgle SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate
PubChem CID 80029
IUPAC navn methyl-2-dimethoxyphosphorylacetat
SMIL COC(=O)CP(=O)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl phosphonoacetate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2600g/mL
Kogepunkt 265.0°C to 268.0°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2P(O)CH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.4360 to 1.4380
Mængde 25 g
Fieser 02,442; 07,394; 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Specifik vægtfylde 1.26
Formel vægt 182.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske