Få mere at vide
Trimethyl phosphonoacetate, 98%
Artikelnummer. 10163380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10163380
Brand: Thermo Scientific Acros 140231000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5927-18-4 | C5H11O5P | 182.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5927-18-4
Molekylær formel C5H11O5P
Molekylvægt (g/mol) 182.11
InChI nøgle SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate
PubChem CID 80029
IUPAC navn methyl-2-dimethoxyphosphorylacetat
SMIL COC(=O)CP(=O)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl phosphonoacetate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2600g/mL
Kogepunkt 265.0°C to 268.0°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2P(O)CH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.4360 to 1.4380
Mængde 100 g
Fieser 02,442; 07,394; 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Specifik vægtfylde 1.26
Formel vægt 182.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske