Få mere at vide
Trimethylfosfonoacetat, 98%
Artikelnummer. 11490883
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490883 25 g 25g
11400893 100 g 100g
11410893 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490883 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13301.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5927-18-4 | C5H11O5P | 182,112 g/mol
Trimethylphosphonoacetat anvendes til fremstilling af sarin A ved intramolekylære Mannich-type reaktioner. Det er involveret i Horner-Wadsworth-Emmons-olefineringen med aldehyder og ketoner for at give acrylestere. Det er også involveret i oxa-Michael-reaktioner, prenylering af oxindoler og heterocykliseringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylphosphonoacetat anvendes til fremstilling af sarin A ved intramolekylære Mannich-type reaktioner. Det er involveret i Horner-Wadsworth-Emmons-olefineringen med aldehyder og ketoner for at give acrylestere. Det er også involveret i oxa-Michael-reaktioner, prenylering af oxindoler og heterocykliseringsreaktioner.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5927-18-4
Molekylær formel C5H11O5P
Molekylvægt (g/mol) 182.112
MDL nummer MFCD00008452
InChI nøgle SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate
PubChem CID 80029
IUPAC navn methyl-2-dimethoxyphosphorylacetat
SMIL COC(=O)CP(=O)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl phosphonoacetate
Tæthed 1.263
Kogepunkt 119 °C til 120 °C (1 mmHg)
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Brydningsindeks 1.437
Mængde 25 g
Beilstein 1865177
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 182.11
Procent renhed 98%