Få mere at vide
Trimethylfosfat, TRC
Artikelnummer. 30455219
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30455219 250 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30455219 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT796645250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylphosphate
CAS 512-56-1
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C3 H9 O4 P
Mængde 250 g
Synonym Phosphoric acid','trimethyl ester (8CI','9CI','ACI), Methyl phosphate','(MeO)3PO (6CI), NSC 58985, TMP, TMPA, TMPO, Trimethoxyphosphine oxide, Trimethyl orthophosphate, Trimethyl phosphate
InChI formel InChI=1S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3
SMIL COP(=O)(OC)OC
IUPAC navn Trimethylfosfat
Molekylvægt (g/mol) 140.07
Formel vægt 140.0238
Procent renhed >95