Få mere at vide
Trimethyl Phosphate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15831441
Skift visning
Mængde:
100 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15831441 2.5 L 2.5 L
15811441 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15831441 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8211842500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 512-56-1
Tekniske data
Smeltepunkt -46°C
Tæthed 1.21 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 197°C/1013 hPa
Molekylær formel (CH3)3PO4
MDL nummer MFCD00008348
Mængde 2.5 L
Synonym Trimethyl phosphate, Trimethyl phosphate
Molekylvægt (g/mol) 140.07