Få mere at vide
Trimethylfosfat, 99%
Artikelnummer. 10724461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10724461 50 mL Glasflaske 50ml
10593701 500 mL Glasflaske 500ml
13448388 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10724461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157970500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 512-56-1 | C3H9O4P | 140,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 512-56-1
Molekylær formel C3H9O4P
Molekylvægt (g/mol) 140.08
MDL nummer MFCD00008348
InChI nøgle WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylphosphate, phosphoric acid, trimethyl ester, trimethyl orthophosphate, tmpo, trimethoxyphosphine oxide, phosphoric acid trimethyl ester, o,o,o-trimethyl phosphate, trimethylfosfat, phosphate, trimethyl, trimethylfosfat czech
PubChem CID 10541
ChEBI CHEBI:46324
IUPAC navn trimethylphosphat
SMIL COP(=O)(OC)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Trimethyl phosphate
Navn note 97%
Smeltepunkt -46,0 °C
Tæthed 1.1970g/mL
Kogepunkt 197,0 °C
Flammepunkt 107 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)3P(O)
Brydningsindeks 1,3950 til 1,3970
Mængde 50 mL
Beilstein 01,286
Fieser 05,716; 07,393
Specifik vægtfylde 1.197
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 500 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i benzin, opløselig i alkohol, æter
Formel vægt 140.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethyl phosphate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.