Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyl phosphate |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | -46,0 °C |
| Tæthed | 1.1970g/mL |
| Kogepunkt | 197,0 °C |
| Flammepunkt | 107 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3O)3P(O) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Trimethyl phosphate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.