Få mere at vide
Trimethylfosfat, 98+%
Artikelnummer. 11483264
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483264 500 g 500g
11493264 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483264 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10595.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 512-56-1 | C3H9O4P | 140,08 g/mol
Trimethylphosphat anvendes som farvehæmmer til polyester og andre polymerpræparater, flammehæmmere og blødgører. Det fungerer som opløsningsmiddel til aromatiske halogeneringer og nitreringsreaktioner. Det bruges som et mildt methyleringsreagens, der bruges til dimethylering af anilin og beslægtet heterocyklisk forbindelse. Desuden er det involveret i syntesen af 1-methyl-pyridinium; dimethylphosphat ved at reagere med pyridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylphosphat anvendes som farvehæmmer til polyester og andre polymerpræparater, flammehæmmere og blødgører. Det fungerer som opløsningsmiddel til aromatiske halogeneringer og nitreringsreaktioner. Det bruges som et mildt methyleringsreagens, der bruges til dimethylering af anilin og beslægtet heterocyklisk forbindelse. Desuden er det involveret i syntesen af 1-methyl-pyridinium; dimethylphosphat ved at reagere med pyridin.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 512-56-1
Molekylær formel C3H9O4P
Molekylvægt (g/mol) 140.08
MDL nummer MFCD00008348
InChI nøgle WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylphosphate, phosphoric acid, trimethyl ester, trimethyl orthophosphate, tmpo, trimethoxyphosphine oxide, phosphoric acid trimethyl ester, o,o,o-trimethyl phosphate, trimethylfosfat, phosphate, trimethyl, trimethylfosfat czech
PubChem CID 10541
ChEBI CHEBI:46324
IUPAC navn trimethylphosphat
SMIL COP(=O)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl phosphate
Smeltepunkt -46 °C
Tæthed 1.213
Kogepunkt 196 °C til 198 °C
Flammepunkt >150 °C (302 °F)
Lugt Behageligt
Lineær formel (CH3O)3PO
Brydningsindeks 1.397
Mængde 500 g
Beilstein 1071731
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 140.08
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyl phosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylphosphate