Få mere at vide
Trimethyl(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV), 97%
Artikelnummer. 11300388
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11300388 2 g 2g
11390378 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043759.04
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 107333-47-1 | C13H29Ti-5 | 233.242 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107333-47-1
Molekylær formel C13H29Ti-5
Molekylvægt (g/mol) 233.242
MDL nummer MFCD00269851
InChI nøgle DVHMCUKDWMNRGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1bo0g, titanium,trimethyl 1,2,3,4,5-h-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
PubChem CID 57346580
IUPAC navn carbanid;cyclopenta-1,3-dien; titanium(4+)
SMIL [CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].C1C=CC=[C-]1.[Ti+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl (pentamethylcyclopentadienyl)titanium (IV)
Emballage Ampul
Mængde 2 g
FN nummer UN1325
Følsomhed Air, light, and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 228.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk