Få mere at vide
Trimethyl Ortopionat, TRC
Artikelnummer. 30456985
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456985 250 mg
30453270 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT796775250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl Orthopropionate
CAS 24823-81-2
Molekylær formel C6H14O3
Mængde 250 mg
Synonym 1,1,1-Trimethoxypropane
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3
SMIL CCC(OC)(OC)OC
IUPAC navn 1,1,1-trimethoxypropan
Molekylvægt (g/mol) 134.17
Formel vægt 134.0943