Få mere at vide
Trimethyl Ortopionat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyl Orthopropionate |
| CAS | 24823-81-2 |
| Molekylær formel | C6H14O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1,1,1-Trimethoxypropane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3 |
| SMIL | CCC(OC)(OC)OC |
| IUPAC navn | 1,1,1-trimethoxypropan |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.17 |
| Formel vægt | 134.0943 |