Få mere at vide
Trimethyl Orthomethoxyacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyl Orthomethoxyacetate |
| CAS | 34359-77-8 |
| Molekylær formel | C6H14O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Methoxyorthoacetic Acid Trimethyl Ester, 1,1,1,2-Tetramethoxyethane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O4/c1-7-5-6(8-2,9-3)10-4/h5H2,1-4H3 |
| SMIL | COCC(OC)(OC)OC |
| IUPAC navn | 1,1,1,2-tetramethoxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vægt | 150.0892 |