Få mere at vide
Trimethyl Orthomethoxyacetat, TRC
Artikelnummer. 30457258
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30457258 1 g
1 options
Artikelnummer. 30457258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7981501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl Orthomethoxyacetate
CAS 34359-77-8
Molekylær formel C6H14O4
Mængde 1 g
Synonym Methoxyorthoacetic Acid Trimethyl Ester, 1,1,1,2-Tetramethoxyethane
InChI formel InChI=1S/C6H14O4/c1-7-5-6(8-2,9-3)10-4/h5H2,1-4H3
SMIL COCC(OC)(OC)OC
IUPAC navn 1,1,1,2-tetramethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.0892