Få mere at vide
Trimethyl Ortoformat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyl Orthoformate |
| CAS | 149-73-5 |
| Molekylær formel | C4H10O3 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Methoxymethylal, Methyl Orthoformate, NSC 147479, Orthoformic Acid Methyl Ester, Perma-Flo OF, Trimethoxymethane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3 |
| SMIL | COC(OC)OC |
| IUPAC navn | trimethoxymethan |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.12 |
| Formel vægt | 106.063 |