Få mere at vide
Trimethyl Orthobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyl Orthobenzoate |
| CAS | 707-07-3 |
| Molekylær formel | C10H14O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Methyl orthobenzoate, NSC 67391, Trimethoxyphenylmethane, Trimethyl Orthobenzoate, α,α,α-Trimethoxytoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O3/c1-11-10(12-2,13-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3 |
| SMIL | COC(OC)(OC)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | trimethoxymethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vægt | 182.0943 |