Få mere at vide
Trimethyl Orthoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyl Orthoacetate |
| CAS | 1445-45-0 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C5H12O3 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | Orthoacetic Acid Trimethyl Ester, 1,1,1-Trimethoxyethane, Methyl Orthoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3 |
| SMIL | COC(C)(OC)OC |
| IUPAC navn | 1,1,1-trimethoxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.15 |
| Vis mere |