Få mere at vide
Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platin(IV), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453017
Skift visning
Mængde:
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453017 0.5 g 0.5g
1 options
Artikelnummer. 15453017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 098158.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94442-22-5 | C9H16Pt | 319.31 g/mol
Trimethyl(methylcyclopentadienyl)platin(IV) bruges som en organometallisk precursor for platin. Det bruges i mikroelektronik, katalyse, fotonik og kemiske sansningsprocesser. Det bruges til aflejring af ultratynde metalliske lag af platin ved den elektronstråleinducerede aflejringsproces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl (methylcyclopentadienyl)platinum (IV)
CAS 94442-22-5
Smeltepunkt 28°C to 31°C
Farve Hvid
Kogepunkt 23°C (0.053 mmHg)(sublimation)
Molekylær formel C9H16Pt
MDL nummer MFCD00079665
Mængde 0.5 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Pt](C)C.Cc1cccc1
IUPAC navn trimethyl(2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-yl)platin
Molekylvægt (g/mol) 319.31
Formel vægt 319.32
Fysisk form Pieces or Powder