Få mere at vide
Trimethyl-d9-sulfonium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyl-d9-sulfonium Iodide |
| CAS | 106776-17-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C3 D9 S . I |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Tri(methyl-d3)sulfonium Iodide, Sulfonium','tri(methyl-d3)-','iodide (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3; |
| SMIL | [I-].[2H]C([2H])([2H])[S+](C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | tris(trideuteriomethyl)sulfanium;iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.1285 |
| Vis mere |