missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trimethyl-d9-sulfonium Iodide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyl-d9-sulfonium Iodide |
| CAS | 106776-17-4 |
| Molekylær formel | C3 D9 S . I |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Tri(methyl-d3)sulfonium Iodide, Sulfonium, tri(methyl-d3)-, iodide (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3; |
| SMIL | [I-].[2 H]C([2 H])([2 H])[S+](C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | tris(trideuteriomethyl)sulfanium;iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.1285 |
| Formel vægt | 213.0035 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?