Få mere at vide
Trimethyl-d9 fosfat, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyl Phosphate-d9 |
| CAS | 32176-12-8 |
| Molekylær formel | C3 D9 O4 P |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | NSC 58985-d9, TMP-d9, TMPA-d9, TMPO-d9, Trimethoxyphosphine Oxide-d9, Trimethyl Orthophosphate-d9, Trimethyl Phosphate-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=O)(OC([2 H])([2 H])[2 H])OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | tris(trideuteriomethyl)fosfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.13 |
| Formel vægt | 149.0803 g/mol |
| Vis mere |