Få mere at vide
Trimethylcitrat
Artikelnummer. 15721809 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15721809 25 g 25g
15711809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15721809 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462250250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1587-20-8 | C9H14O7 | 234,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C9H14O7
Molekylvægt (g/mol) 234.2
InChI nøgle HDDLVZWGOPWKFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74112
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl citrate
Smeltepunkt 75 °C til 78 °C
Kogepunkt 176 °C (16,0 mmHg)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform, methanol
Formel vægt 234.2