Få mere at vide
Trimethyl citrate
Artikelnummer. 15711809 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15711809 5 g 5g
15721809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15711809 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 462250050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1587-20-8 | C9H14O7 | 234.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1587-20-8
Molekylær formel C9H14O7
Molekylvægt (g/mol) 234.2
InChI nøgle HDDLVZWGOPWKFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74112
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl citrate
Smeltepunkt 75°C to 78°C
Kogepunkt 176°C (16.0 mmHg)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,methanol
Formel vægt 234.2