Få mere at vide
Trimethyl Bromoorthoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyl Bromoorthoacetate |
| CAS | 40070-40-4 |
| Molekylær formel | C5H11BrO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Bromoorthoacetic Acid Trimethyl Ester, 2-Bromo-1,1,1-trimethoxyethane |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11BrO3/c1-7-5(4-6,8-2)9-3/h4H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(CBr)(OC)OC |
| IUPAC navn | 2-bromo-1,1,1-trimethoxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.04 |
| Formel vægt | 197.9892 |