Få mere at vide
Trimethyl(bromodifluoromethyl)silan, TRC
Artikelnummer. 30456247
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30456247 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30456247 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT895825100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl(bromodifluoromethyl)silane
CAS 115262-01-6
Molekylær formel C4H9F2SiBr
Mængde 100 mg
Synonym (Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
InChI formel InChI=1S/C4H9BrF2Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3
SMIL C[Si](C)(C)C(Br)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 203.1