Få mere at vide
Trimethyl Borate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15854611
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15854611 1 L
15844611 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15854611 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8211801000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-43-7
Tekniske data
Smeltepunkt -31°C
Tæthed 0.932 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 67°C to 69°C/1013 hPa
Molekylær formel (CH3O)3B
MDL nummer MFCD00008346
Mængde 1 L
Synonym Trimethyl borate, Trimethyl borate
Molekylvægt (g/mol) 103.91