Få mere at vide
Trimethyl borate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489666
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489666 1000 mL 1000ml
11499666 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20215.AU
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Trimethylborat er et nyttigt reagens i organisk syntese. Det er involveret i produktionen af harpiks, voks og maling og fungerer som et methyleringsmiddel. Som borkilde bruges den til at fremstille flammehæmmere, antioxidanter og korrosionsinhibitorer. Det reagerer med Grignard-reagenser efterfulgt af hydrolyse for at fremstille boronsyre. Det bruges også som en forløber for boratestere, som finder anvendelse i Suzuki-koblingsreaktion. Det er et mellemprodukt i fremstillingen af natriumborhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylborat er et nyttigt reagens i organisk syntese. Det er involveret i produktionen af harpiks, voks og maling og fungerer som et methyleringsmiddel. Som borkilde bruges den til at fremstille flammehæmmere, antioxidanter og korrosionsinhibitorer. Det reagerer med Grignard-reagenser efterfulgt af hydrolyse for at fremstille boronsyre. Det bruges også som en forløber for boratestere, som finder anvendelse i Suzuki-koblingsreaktion. Det er et mellemprodukt i fremstillingen af natriumborhydrid.
Opløselighed Blandbar med
tetrahydrofuran, ether, isoporpylamin, hexan og methanol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det nedbrydes langsomt i nærvær af fugt og hurtigt i vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-43-7
Molekylær formel C3H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 103.912
MDL nummer MFCD00008346
InChI nøgle WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC navn trimethylborat
SMIL B(OC)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl borate
Smeltepunkt -34°C
Tæthed 0.915
Kogepunkt 67°C to 69°C
Flammepunkt −8°C (17°F)
Lugt Odorless
Lineær formel (CH3O)3B
Brydningsindeks 1.361
Mængde 1000 mL
FN nummer UN2416
Beilstein 1697939
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,9712
Opløselighedsinformation Miscible with tetrahydrofuran,ether,isoporpylamine,hexane and methanol.
Formel vægt 103.92
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyl borate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, Trimethylborate