Få mere at vide
Trimethylborat, 99%
Artikelnummer. 10774104 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10774104 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10061500 100 g Glasflaske 100g
10427160 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10774104 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140120025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 121-43-7 | C3H9O3B | 103,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-43-7
MDL nummer MFCD00008346
InChI nøgle WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC navn trimethylborat
SMIL B(OC)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl borate
Navn note 99%
Smeltepunkt -34,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9150g/mL
Kogepunkt 68,0 °C til 69,0 °C
Flammepunkt −8 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H9O3B
Lineær formel (CH3O)3B
Brydningsindeks 1,3562 til 1,3582
Mængde 2.5 kg
Beilstein 01, 287
Fieser 01,673; 13,218
Merck Index 15, 9882
Specifik vægtfylde 0.915
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: blandet med thf, diethylether, hexan, methanol, isopropylamin og andre organiske væsker
Molekylvægt (g/mol) 103.91
Viskositet 0,36 mPa (25 °C)
Formel vægt 103.91
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske