Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyl borate |
| Smeltepunkt | -34,0 °C |
| Tæthed | 0.9150g/mL |
| Kogepunkt | 68,0 °C til 69,0 °C |
| Flammepunkt | −8 °C |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3O)3B |
| Brydningsindeks | 1,3562 til 1,3582 |
| Mængde | 100 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Trimethyl borate
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl borate, methyl alcohol