Få mere at vide
Trimethylborat, 99 %, AcroSeal™
Artikelnummer. 10333295 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10333295 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10566695 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10333295 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 346128000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 121-43-7 | C3H9O3B | 103,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-43-7
Molekylær formel C3H9O3B
Molekylvægt (g/mol) 103.91
MDL nummer MFCD00008346
InChI nøgle WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC navn trimethylborat
SMIL B(OC)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl borate
Smeltepunkt -34,0 °C
Tæthed 0.9150g/mL
Kogepunkt 68,0 °C til 69,0 °C
Flammepunkt −8 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel (CH3O)3B
Brydningsindeks 1,3562 til 1,3582
Mængde 800 mL
Beilstein 01, 287
Fieser 01,673; 13,218
Merck Index 15, 9882
Specifik vægtfylde 0.915
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: blandet med thf, diethylether, hexan, methanol, isopropylamin og andre organiske væsker
Viskositet 0,36 mPa (25 °C)
Formel vægt 103.91
Procent renhed 99%