Få mere at vide
Trimethylborat, 99,9995+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11372588
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372588 50 g 50g
11382588 10 g 10g
11392588 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022975.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 121-43-7 | C3H9BO3 | 103,912 g/mol
Trimethylborat er et nyttigt reagens i organisk syntese. Det er involveret i produktionen af harpiks, voks og maling og fungerer som et methyleringsmiddel. Som borkilde bruges den til at fremstille flammehæmmere, antioxidanter og korrosionsinhibitorer. Det reagerer med Grignard-reagenser efterfulgt af hydrolyse for at fremstille boronsyre. Det bruges også som en forløber for boratestere, som finder anvendelse i Suzuki-koblingsreaktionen. Det er et mellemprodukt i fremstillingen af natriumborhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-43-7
Molekylær formel C3H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 103.912
MDL nummer MFCD00008346
InChI nøgle WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC navn trimethylborat
SMIL B(OC)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl borate
Smeltepunkt -34°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.915 g/mL
Kogepunkt 67°C to 69°C
Flammepunkt -8°C (17°F)
Analyseprocentområde >99.9995% (metals basis)
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel (CH3O)3B
Brydningsindeks 1.361
Mængde 50 g
FN nummer UN2416
Beilstein 1697939
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,9712
Opløselighedsinformation Miscible with tetrahydrofuran,ether,isoporpylamine,hexane and methanol.
Formel vægt 103.92
Procent renhed ≥99.9995%
Fysisk form Væske