Få mere at vide
Trimethyl borate, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11320398
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11320398 100 g 100g
11310398 25 g 25g
11330398 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11320398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043765.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 121-43-7 | C3H9BO3 | 103.912 g/mol
Trimethylborat er et nyttigt reagens i organisk syntese. Det er involveret i produktionen af harpiks, voks og maling og fungerer som et methyleringsmiddel. Som borkilde bruges den til at fremstille flammehæmmere, antioxidanter og korrosionsinhibitorer. Det reagerer med Grignard-reagenser efterfulgt af hydrolyse for at fremstille boronsyre. Det bruges også som en forløber for boratestere, som finder anvendelse i Suzuki-koblingsreaktionen. Det er et mellemprodukt i fremstillingen af natriumborhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-43-7
Molekylær formel C3H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 103.912
MDL nummer MFCD00008346
InChI nøgle WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC navn trimethylborat
SMIL B(OC)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl borate
Smeltepunkt -34°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.915 g/mL
Kogepunkt 67°C to 69°C
Flammepunkt −8°C (17°F)
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Brydningsindeks 1.361
Mængde 100 g
FN nummer UN2416
Beilstein 1697939
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,9712
Opløselighedsinformation Miscible with tetrahydrofuran,ether,isoporpylamine,hexane and methanol.
Formel vægt 103.92
Procent renhed 99.99%
Fysisk form Væske