Få mere at vide
Trimethyl 4-phosphonocrotonate, (E)+(Z), 90+%
Artikelnummer. 11439563
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439563 10 g 10g
11449563 50 g 50g
11459563 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439563 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12399.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86120-40-3 | C7H13O5P | 208.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86120-40-3
Molekylær formel C7H13O5P
Molekylvægt (g/mol) 208.15
MDL nummer MFCD00051564
InChI nøgle PESRINKNQQZURC-SNAWJCMRSA-N
Synonym methyl 4-dimethoxyphosphoryl but-2-enoate, trimethyl 4-phosphonocrotonate, methyl 2e-4-dimethoxyphosphoryl but-2-enoate, methyl 4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoate, trimethyl 4-phosphonocrotonate, e + z, methyl e-4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoate, 4-dimethoxyphosphinyl crotonic acid methyl ester, e-4-dimethoxy-phosphoryl-but-2-enoic acid methyl ester
PubChem CID 5702556
IUPAC navn methyl (E)-4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoat
SMIL COC(=O)\C=C\CP(=O)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl 4-phosphonocrotonate
Navn note (E)+(Z)
Kogepunkt 123°C to 124°C (1 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 4987133
Formel vægt 208.15
Procent renhed ≥90%