Få mere at vide
Trimethyl[3-(perfluorooctanamido)propyl]ammonium Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(Perfluorooxooctyl)amino]propyltrimethylammoniumiodide |
| CAS | 335-90-0 |
| Molekylær formel | C14 H16 F15 N2 O . I |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Trimethyl[3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanamido)propyl]ammonium Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15F15N2O.HI/c1-31(2,3)6-4-5-30-7(32)8(15,16)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)29;/h4-6H2,1-3H3;1H |
| SMIL | O=C(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(F)F)F)F)F)F)F)F)NCCC[N+](C)(C)C.[I-] |
| IUPAC navn | N,N,N-trimethyl-3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanamido)propan-1-aminium iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 640.17 |
| Formel vægt | 640.007 |