missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trimethyl-1-octylammonium bromide, 97%

Artikelnummer. 11382606
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382606 100 g 100g
11362606 5 g 5g
11372606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11382606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08610.22
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 2083-68-3 | C11H26BrN | 252.24 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2083-68-3
Molekylær formel C11H26BrN
Molekylvægt (g/mol) 252.24
MDL nummer MFCD00051873
InChI nøgle XCOHAFVJQZPUKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-octyltrimethylammonium bromide, octalone, octyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyloctan-1-aminium bromide, 1-octanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, n,n,n-trimethyl-1-octanaminium bromide, trimethyloctylammonium bromide 6ci,7ci, n-octyltrimethylammoniumbromide, trimethyloctylamine, bromide, trimethyl octyl azanium bromide
PubChem CID 74964
ChEBI CHEBI:346954
IUPAC navn trimethyl(octyl)azanium;bromid
SMIL CCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trimethyl-1-octylammonium bromide
Smeltepunkt 220°C to 222°C
Mængde 100 g
Beilstein 3628448
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 252.24
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.