Få mere at vide
Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylat, 99%
Artikelnummer. 10764841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10764841 25 g Glasflaske 25g
10001750 100 g Glasflaske 100g
10454595 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10764841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152070250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2672-58-4 | C12H12O6 | 252,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2672-58-4
Molekylær formel C12H12O6
Molekylvægt (g/mol) 252.22
MDL nummer MFCD00008434
InChI nøgle RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766
PubChem CID 75881
IUPAC navn trimethylbenzen-1,3,5-tricarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
Smeltepunkt 144°C to 147°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H3(CO2CH3)3
Mængde 25 g
Beilstein 09, 979
Formel vægt 252.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller