Få mere at vide
Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylat, 98%
Artikelnummer. 11495007
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495007 25 g 25g
11485007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21926.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2672-58-4 | C12H12O6 | 252,222 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2672-58-4
Molekylær formel C12H12O6
Molekylvægt (g/mol) 252.222
MDL nummer MFCD00008434
InChI nøgle RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766
PubChem CID 75881
IUPAC navn trimethylbenzen-1,3,5-tricarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
Smeltepunkt 144°C to 147°C
Mængde 25 g
Beilstein 2219698
Formel vægt 252.22
Procent renhed 98%