Få mere at vide
Trimethoxysilane, 95%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethoxysilane |
| Smeltepunkt | -115°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9600g/mL |
| Kogepunkt | 86°C |
| Flammepunkt | -9°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | HSi(OCH3)3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trimethoxysilane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 3
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Trimethoxysilane