Få mere at vide
Trimethoxysilan, 95%
Artikelnummer. 10014293 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10014293 100 g Glasflaske 100g
10106613 5 g Glasflaske 5g
10540164 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10014293 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392171000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2487-90-3 | C3H10O3Si | 122,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2487-90-3
Molekylær formel C3H10O3Si
Molekylvægt (g/mol) 122.2
MDL nummer MFCD00008340
InChI nøgle PZJJKWKADRNWSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxysilane, silane, trimethoxy, trimethoxy silane, unii-v1j39xpf91, c3h10o3si, trimethoxysilyl, silanem trimethoxy, trimethoxysilyl radical, 4-01-00-01266 beilstein handbook reference
PubChem CID 6327428
IUPAC navn trimethoxysilicium
SMIL CO[Si](OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethoxysilane
Smeltepunkt -115 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 86 °C
Flammepunkt -9 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HSi(OCH3)3
Brydningsindeks 1,3570 til 1,3600 (20 °C, 589 nm)
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 122.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske