Få mere at vide
Trimethoxyphenylsilane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethoxyphenylsilane |
| CAS | 2996-92-1 |
| Tæthed | 1.064 g/cm³ |
| Flammepunkt | 29°C (closed cup) |
| Molekylær formel | (CH3O)3SiC6H5 |
| Mængde | 50 mL |
| Synonym | Trimethoxyphenylsilane, Trimethoxyphenylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.29 |
| Grad | Not Available |