Få mere at vide
Trimethoxymethylsilane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15884291
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
15884291 250 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15884291 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8141780250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 1185-55-3
Tæthed 0.96 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel CH3Si(OCH3)3
MDL nummer MFCD00008342
Mængde 250 mL
Synonym Trimethoxymethylsilane, Methyltrimethoxysilane, Trimethoxymethylsilane
Molekylvægt (g/mol) 136.22