Få mere at vide
Trimethoxyboroxin
Artikelnummer. 15442997
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15442997 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 15442997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089153.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 102-24-9 | C3H9B3O6 | 173,53 g/mol
Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-24-9
Molekylær formel C3H9B3O6
Molekylvægt (g/mol) 173.53
MDL nummer MFCD00005946
InChI nøgle ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyboroxine, trimethoxyboroxin, boroxin, trimethoxy, trimethoxycyclotriboroxane, 2,4,6-trimethoxyboroxin, triboron trimethyl hexaoxide, boroxin, 2,4,6-trimethoxy, boric acid h3b3o6 , trimethyl ester, trimethoxy-boroxi, trimethoxyboroxole
PubChem CID 66880
SMIL COB1OB(OC)OB(OC)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethoxyboroxine
Smeltepunkt 10 °C til 11 °C
Tæthed 1.216 g/mL
Kogepunkt 130 °C
Flammepunkt 14 °C (57 °F)
Lugt Stærk
Brydningsindeks 1.3996
Mængde 250 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1709158
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
IUPAC navn 2,4,6-trimethoxy-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinan
Formel vægt 173.53
Fysisk form Væske