Få mere at vide
Trimethoxy(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV), 97+%
Artikelnummer. 11387509
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387509 5 g 5g
11377509 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27885.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 123927-75-3 | C13H24O3Ti+ | 276.199 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123927-75-3
Molekylær formel C13H24O3Ti+
Molekylvægt (g/mol) 276.199
MDL nummer MFCD00269850
InChI nøgle GQQYDESAAOEXPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17755674
IUPAC navn methanolat;1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentan;titan(4+)
SMIL C[C]1[C]([C]([C]([C]1C)C)C)C.C[O-].C[O-].C[O-].[Ti+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethoxy(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
Tæthed 1.081
Kogepunkt 285°C
Flammepunkt 61°C (142°F)
Brydningsindeks 1.554
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 276.21
Procent renhed ≥97%