Få mere at vide
Trimethoxy(octyl)silan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethoxy(octyl)silane |
| CAS | 3069-40-7 |
| Molekylær formel | C11 H26 O3 Si |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Trimethoxyoctylsilane, Dynasylan OCTMO, JH-N 318, KBM 3083, Octyltrimethoxysilane, Si 108, Sil-Act ATS 100LV, Sil-Act ATS 22, Sil-Act ATS 42A, Sil-Act ATS 42NS, Silan 108, XC 95-738, n-Octyltrimethoxysilane |
| InChI formel | InChI=1S/C11H26O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-15(12-2,13-3)14-4/h5-11H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC |
| IUPAC navn | trimethoxy(octyl)silan |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.408 |
| Formel vægt | 234.165 |