Få mere at vide
Trimethoxy(2-phenylethyl)silane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethoxy(2-phenylethyl)silane |
| CAS | 49539-88-0 |
| Molekylær formel | C11H18O3Si |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [2-(Trimethoxysilyl)ethyl]benzene, (2-Phenylethyl)trimethoxysilane, P 113, P 113 (Silane Derivative), Phenethyltrimethoxysilane, SIP 6722.6, T 2869, β-(Trimethoxysilyl)ethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O3Si/c1-12-15(13-2,14-3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CO[Si](CCC1=CC=CC=C1)(OC)OC |
| IUPAC navn | trimethoxy(phenethyl)silane |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.34 |
| Formel vægt | 226.1 |