Få mere at vide
Trimethoxy(2-phenylethyl)silan, TRC
Artikelnummer. 30457318
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30457318 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30457318 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7974552.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethoxy(2-phenylethyl)silane
CAS 49539-88-0
Molekylær formel C11H18O3Si
Mængde 2.5 g
Synonym [2-(Trimethoxysilyl)ethyl]benzene, (2-Phenylethyl)trimethoxysilane, P 113, P 113 (Silane Derivative), Phenethyltrimethoxysilane, SIP 6722.6, T 2869, β-(Trimethoxysilyl)ethylbenzene
InChI formel InChI=1S/C11H18O3Si/c1-12-15(13-2,14-3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3
SMIL CO[Si](CCC1=CC=CC=C1)(OC)OC
IUPAC navn trimethoxy(phenethyl)silan
Molekylvægt (g/mol) 226.34
Formel vægt 226.1