Få mere at vide
Trimethoprim, Mikromol™
Artikelnummer. 17952806
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17952806 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17952806 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0093.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Trimethoprim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethoprim
CAS 738-70-5
Analyt- eller komponentnavne Trimethoprim
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H18 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Trimethoprim, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Pyrimidine, 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)- (7CI,8CI), 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, 2,4-Diamino-5-(3',4',5'-trimethoxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, BW 56-72, Instalac, Monotrim, NIH 204, NSC 106568, Proloprim, Syraprim, Tiempe, Trimanyl, Trimethioprim, Trimetoprim, Trimogal, Trimopan, Trimpex, Triprim, Uretrim, Wellcoprim
InChI formel InChI=1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMIL COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
IUPAC navn 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 290.32
Mængde 250 mg
Formel vægt 290,1379 g/mol