Få mere at vide
Trimethoprim Lactate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethoprim Lactate Salt |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N4O3.C3H6O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-2(4)3(5)6/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6) |
| Formel vægt | 380.1696 |