Få mere at vide
trimethoprim laktat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458089
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15458089 250 mg Plastflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 15458089 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66646.MD
Request Bulk or Custom Format
Trimethoprim, CAS # 738-70-5, is a trimethoxybenzyl-pyrimidine used as an antimicrobial. | CAS: 23256-42-0 | C17H24N4O6 | 380.401 g/mol
Et bredspektret antibiotikum
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Trimethoprim er en syntetisk pyrimidinanalog, der binder dihydrofolat-reduktase og hæmmer syntesen af folinsyre; når det parres med sulfamethoxazol, øges dets aktivitet
•Trimethoprim har antibakterielle og antiprotozoale egenskaber
Applikationer
•Trimethoprim hæmmer omdannelsen af para-aminobenzoesyre (PABA) til folinsyre nær slutningen af syntesevejen og kan bruges til at studere relaterede effekter
•Trimethoprim er blevet radiomærket og brugt til at spore infektionsveje, og det er også blevet brugt eksperimentelt som et fluorescerende mærke til at kvantificere dihydrofolat-reduktase-ekspression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethoprim lactate
Type Trimethoprim Lactate
Fysisk form Pulver
CAS 23256-42-0
Emballage Plastflaske
Mængde 250 mg
Molekylær formel C17H24N4O6
MDL nummer MFCD00171722
Synonym 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine lactate salt
Opløselighedsinformation Soluble in water
InChI nøgle IIZVTUWSIKTFKO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C(=O)O)O.COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
IUPAC navn 2-hydroxypropansyre; 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 380.401
PubChem CID 3084396
Formel vægt 380.39
Procent renhed 98%